Learn More
Poulten Graf™ Autoklavierbare Glasspritze
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
3 ml
20 ml
30 ml
100 ml
Anschlusstyp:
Luer Lock
Luer-Spitze
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entspricht Norm CE EN 46001
- Hergestellt aus Durobax™ Glas
- Mit dauerhafter, bernsteinfarbener Graduierung
- Säure- und alkalibeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Spritze |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Anschlusstyp | Luer-Spitze |