Learn More
Poulten Graf™ Autoklavierbare Glasspritze
Beschreibung
- Entspricht Norm CE EN 46001
- Hergestellt aus Durobax™ Glas
- Mit dauerhafter, bernsteinfarbener Graduierung
- Säure- und alkalibeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Spritze |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 100 ml |
| Anschlusstyp | Luer Lock |