Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoklavierbare Muff-Abdeckungen
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Beschreibung
- Autoklavierbare BHD Mini-Muffe bieten eine praktische Möglichkeit zum Abdecken von Kolben, Bechern, Behältern, Medienflaschen, Ventilen, Rohre und Schläuche
- Verschlüsse können verwendet werden, um zu verhindern, dass Staub und andere Partikel in Öffnungen irgendeiner Größe eindringen
- Kann während der Sterilisation verwendet werden, um zeitraubende Verpackung zu reduzieren
- Luftdurchlässig, wobei eine akzeptable Barrierewirkung nach der Sterilisation gewährleistet ist
- Verwendet einen latexfreien, elastischen Gummiverschluss, um eine positive Versiegelung an allen Öffnungen zu erzeugen
- Verarbeitet und verpackt in ISO 6- und 8 Reinraumproduktionsbereichen
- Autoklavierbar bis 135 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar bis 135 °C |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | None |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Material | Zellulose |
| Sterilität | Non-sterile |
| Latexfrei | Yes |
| Außenverpackung | Heißversiegelt, leicht aufzureißender Poly-Beutel |
| Mehr anzeigen |