Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer Verbinder aus PFA, Klemmverschraubung
Artikelnummer. 11702029
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 3/8 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 4 mm Außendurchmesser.
Schlauch mit 6 mm Außendurchmesser.
Form:
Gerade
Rechtwinklig
T-Form
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11702029
Marke: Cole-Parmer™ 3132021
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und können höheren Drücken stand halten als Stecknippelanschlüsse.
  • Erhältlich in geraden, "T"- und Ellenbogenformen für unübertroffene Vielseitigkeit
  • Verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt
  • Hervorragend geeignet für Schläuche aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
  • Sterilisation durch Autoklavieren oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PFA
Zur Verwendung mit Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Form Gerade
Produkttyp Klemmverschraubung