Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer Verbinder aus PFA, Klemmverschraubung
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 3/8 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 4 mm Außendurchmesser.
Schlauch mit 6 mm Außendurchmesser.
Form:
Gerade
Rechtwinklig
T-Form
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in geraden, "T"- und Ellenbogenformen für unübertroffene Vielseitigkeit
- Verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt
- Hervorragend geeignet für Schläuche aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
- Sterilisation durch Autoklavieren oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PFA |
| Zur Verwendung mit | Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Form | T-Form |
| Produkttyp | Klemmverschraubung |