Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare pH-Elektrode
Product Code. 11775618 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 14
Unit Size:
1 Stück
Product Code. pH-Bereich unitSize
11775618 0 bis 14 1 Stück
1 options
Product Code. 11775618
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal für industrielle Anwendungen.
  • Wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Länge: 120 mm
  • Außengewinde PG 13,5 zur linearen Montage
  • Kopf S8 muss durch Kabel ergänzt werden
Specifications
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Länge (metrisch) 120 mm
pH-Bereich 0 bis 14
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C