Learn More
Masterflex™ Autoklavierbare Kunststoffschlauchklemme
Beschreibung
Ratschenschließe mit zwölf Stellungen ermöglicht Einstellung von vollständig geöffnet bis vollständig geschlossen. Autoklavierbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Menge | 25/Packung |
| Typ | Schlauchklemme |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Schläuche von bis zu 1/2 in. (6,35 mm) |