Learn More
ratiolab™ Autoclavable Polypropylene Bags
Beschreibung
- With BIOHAZARD warning Instruction and sterilization indicator patch
- Safety imprint in German, English, French and Spanish languages
- Rectangle white indicator field turns into dark when autoclaved
- For autoclaving, the bag must not be completely closed
- Autoclavable at 134°C for 20 min.
- Tolerance: ±5%
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 19 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 72 l |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Waste Disposal |
| Enthält | Bag with Indicator Patch |
| Material | Polypropylene |
| Dicke (metrisch) | 50 μm |
| Menge | 350 Bags/Pk. |
| Dicke (angloamerikanisch) | 2 mil |
| Mehr anzeigen |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?