Learn More
Brand™ Autoklavierbare Polypropylen-Zentrifugenröhrchen mit Rand
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
30 ml
48 ml
110 ml
Länge (metrisch):
100 mm
120 mm
Durchmesser (metrisch):
16 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
250 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Für RZB bis zu 4500
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Runder Boden
- Verschluss nicht mitgeliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar bis 121 °C |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Bodenform | Rund |
| Closure Included | Nein |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
| Max. RZB | 4500 × g |