Learn More
Masterflex™ Polypropylen-Geradverbinder mit Widerhaken
Artikelnummer. 12459570 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/16 in. Schlauch-ID
1/8 in. Schlauch-Innendurchm.
Packungsgröße:
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Packungsgröße
12459570 1/8 in. Schlauch-Innendurchm. 25 Stück
12418700 1/16 in. Schlauch-ID 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12459570 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0636522
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese kostengünstigen, geraden Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden im Labor ohne Werkzeuge.
  • Ideal für Niederdruckanwendungen, typischerweise bis zu 30 psi (2 bar)
  • Chemische Resistenz
  • Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
  • Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
  • Sterilisation durch Autoklavieren oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 1/8 in. Schlauch-Innendurchm.
Verpackungsmenge 25/Pckg.
Anschlussgröße 1/16 in.-Öffnung, 27/32 x 13/32 in.
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Form Gerade
Enthält Gerades Verbindungsstück
Farbe Klar
Maximaler Druck 30 psi (2 bar)
Produkttyp Schlauchtülle