Learn More
Masterflex™ Autoklavierbares Anschlussstück aus Polypropylen, gerade, Stecknippel
Beschreibung
- Ideal für Niederdruckanwendungen, typischerweise bis zu 30 psi (2 bar)
- Chemische Resistenz
- Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Sterilisation durch Autoklavieren oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | 1/16 in. Schlauch-Innendurchm. |
| Verpackungsmenge | 25/Pckg. |
| Anschlussgröße | 1/32 in.-Öffnung, 25/32 x 1/4 in. |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Form | Gerade |
| Enthält | Gerades Verbindungsstück |
| Farbe | Durchsichtig |
| Maximaler Druck | 30 psi (2 bar) |
| Mehr anzeigen |