Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbare Klemmverschraubung aus PVDF
Artikelnummer. 11739519
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/4 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/4 Zoll NPT(M)-Gewinde
1/4 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/8 Zoll NPT(M)-Gewinde
3/8 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/4 Zoll NPT(M)-Gewinde
3/8 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 3/8 Zoll NPT(M)-Gewinde
Anschlussgröße:
11/32 Zoll Öffnung; 1-13/32 x 13/16 Zoll.
5/16 Zoll Öffnung; 1-11/32 x 13/16 Zoll.
7/32 Zoll Öffnung; 1-3/16 x 5/8 Zoll.
7/32 in. Öffnung, 1 x 5/8 in.
Gewindegröße:
1/4 in. NPT(M)
1/8 in. NPT(M)
3/8 in. NPT(M)
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Anschlussgröße Gewindegröße unitSize
11739519 1/4 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/8 Zoll NPT(M)-Gewinde 7/32 in. Öffnung, 1 x 5/8 in. 1/8 in. NPT(M) 1 Stück
11744749 1/4 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/4 Zoll NPT(M)-Gewinde 7/32 Zoll Öffnung; 1-3/16 x 5/8 Zoll. 1/4 in. NPT(M) 1 Stück
11764749 3/8 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 3/8 Zoll NPT(M)-Gewinde 11/32 Zoll Öffnung; 1-13/32 x 13/16 Zoll. 3/8 in. NPT(M) 1 Stück
11754749 3/8 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/4 Zoll NPT(M)-Gewinde 5/16 Zoll Öffnung; 1-11/32 x 13/16 Zoll. 1/4 in. NPT(M) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11739519 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0638581
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Klemmringverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme mit höherer Druckbeständigkeit als solche von als Stecknippelanschlüssen.
  • Für starre Schlauchsysteme, einschließlich Schläuche aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
  • Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen und kostspielige Ausfallzeiten
  • Sterilisation durch Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVDF
Zur Verwendung mit 1/4 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/8 Zoll NPT(M)-Gewinde
Verpackungsmenge Je 1 x
Anschlussgröße 7/32 in. Öffnung, 1 x 5/8 in.
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Gewindegröße 1/8 in. NPT(M)
Produkttyp Klemmverschraubung