Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer T-Verbinder aus PVDF, Klemmverschraubung
Artikelnummer. 11784919
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser
Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser
Anschlussgröße:
3/32 Zoll Öffnung; 1-1/8 x 3/4 Zoll.
7/32 Zoll Öffnung; 1-15/32 x 1-1/32 Zoll
Breite (metrisch):
19 mm
26 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11784919
Marke: Cole-Parmer™ 0638250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche, um eine dauerhafte Installation in Hochdruckanwendungen zu ermöglichen.
  • Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
  • Flüssigkeitspfade im Labor werden ohne Werkzeug montiert
  • Mit Mutter, welche die starren Schläuche gegen das Anschlussgehäuse zusammendrückt
  • Sterilisation durch Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
  • Bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Especificaciones
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVDF
Zur Verwendung mit Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser
Verpackungsmenge Je 1 x
Resistenzeigenschaften Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Anschlussgröße 7/32 Zoll Öffnung; 1-15/32 x 1-1/32 Zoll
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Breite (metrisch) 26 mm
Produkttyp Klemmverschraubung