Learn More
Buerkle™ Transparente Polyethylenschläuche
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
6 mm
Packungsgröße:
100 Meter
Beschreibung
- Hergestellt aus PE
- Beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln
- Druckfest, flexibel, stoßfest, leicht, beständig gegen Kompression, verformungsbeständig bis zu +80 °C
- Transparent
- Härte Shore A 80 ± 3
- Temperatur -40 °C bis +95 °C.
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | Polyethylen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 100 m |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zur Verwendung mit | Lebensmittel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Mehr anzeigen |