Learn More
Buerkle™ Transparente Polyethylenschläuche
Artikelnummer. 11847952 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
6 mm
Packungsgröße:
100 Meter
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Artikelnummer. 11847952
Marke: Buerkle™ 88780608
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Der transparente Polyethylen-Schlauch ist physiologisch unbedenklich und beständig gegen nicht oxidierende Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln.
  • Hergestellt aus PE
  • Beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln
  • Druckfest, flexibel, stoßfest, leicht, beständig gegen Kompression, verformungsbeständig bis zu +80 °C
  • Transparent
  • Härte Shore A 80 ± 3
  • Temperatur -40 °C bis +95 °C.
  • Geeignet für Lebensmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Polyethylen
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 100 m
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit Lebensmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Resistenzeigenschaften Säurebeständig, Beständig gegen ätzende Lösungsmittel, Lichtbeständig, Druckbeständig, Salzbeständig, Stoßfest
Farbe Durchsichtig
Härte 80 (Shore A ± 3)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 7 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 95 °C
Produkttyp PE-Schläuche