Learn More
Buerkle™ Autoklavierbarer, transparenter Schlauch aus Polyethylen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
100 m
Packungsgröße:
10 Meter
100 Meter
Beschreibung
- _X000D_
- Hergestellt aus PE _X000D_
- Beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln _X000D_
- Druckfest, flexibel, stoßfest, leicht, beständig gegen Kompression, verformungsbeständig bis zu +80 °C _X000D_
- Transparent _X000D_
- Härte Shore A 80 ± 3 _X000D_
- Temperatur -40 °C bis +95 °C. _X000D_
- Geeignet für Lebensmittel _X000D_
- Hergestellt aus PE
- Beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln
- Druckfest, flexibel, stoßfest, leicht, beständig gegen Kompression, verformungsbeständig bis zu +80 °C
- Transparent
- Shore-Härte A 80 ± 3
- Temperaturbereich -40 °C bis +95 °C
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | Polyethylen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zur Verwendung mit | Lebensmittel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Mehr anzeigen |