Learn More
Buerkle™ Autoklavierbarer, transparenter Schlauch aus Polyethylen
Artikelnummer. p-8003054 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
100 m
Packungsgröße:
10 Meter
100 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10455951 4 mm 10 m 10 Meter
10389614 10 mm 100 m 100 Meter
11852303 6 mm 10 m 10 Meter
10423303 10 mm 10 m 10 Meter
10004622 12 mm 10 m 10 Meter
5 options
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Artikelnummer. 10455951
Marke: Buerkle™ 88050406
Only null left
Add to basket
Add to basket
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Dieser Schlauch ist physiologisch unbedenklich und beständig gegen nicht oxidierende Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln.
    _X000D_
  • Hergestellt aus PE
  • _X000D_
  • Beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln
  • _X000D_
  • Druckfest, flexibel, stoßfest, leicht, beständig gegen Kompression, verformungsbeständig bis zu +80 °C
  • _X000D_
  • Transparent
  • _X000D_
  • Härte Shore A 80 ± 3
  • _X000D_
  • Temperatur -40 °C bis +95 °C.
  • _X000D_
  • Geeignet für Lebensmittel
  • _X000D_
  • Hergestellt aus PE
  • Beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln
  • Druckfest, flexibel, stoßfest, leicht, beständig gegen Kompression, verformungsbeständig bis zu +80 °C
  • Transparent
  • Shore-Härte A 80 ± 3
  • Temperaturbereich -40 °C bis +95 °C
  • Geeignet für Lebensmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material Polyethylen
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit Lebensmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Resistenzeigenschaften Säurebeständig, Beständig gegen ätzende Lösungsmittel, Lichtbeständig, Druckbeständig, Salzbeständig, Stoßfest
Farbe Durchsichtig
Härte 80 (Shore A ± 3)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 95 °C
Produkttyp PE-Schläuche