Learn More
Buerkle™ Autoklavierbare Silikonschläuche, transparent
Artikelnummer. 10176322 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
25 m
5 m
50 m
Packungsgröße:
1 Rollen
10 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10176322 9 mm 10 m 10 Meter
15802697 12 mm 5 m 5 Meter
17260634 6 mm 25 m 1 Rollen
15812697 5 mm 50 m 25 Meter
17210634 6 mm 5 m 1 Rollen
10453802 15 mm 5 m 5 Meter
17270634 9 mm 25 m 1 Rollen
10154922 16 mm 5 m 5 Meter
17220634 10 mm 5 m 1 Rollen
11901491 5 mm 10 m -
17280634 10 mm 25 m 1 Rollen
10775164 8 mm 10 m 10 Meter
17290634 12 mm 25 m 1 Rollen
17200644 16 mm 25 m 1 Rollen
15842577 8 mm 50 m 25 Meter
15 options
Achtung: Rollenlänge geändert!
Artikelnummer. 10176322
Marke: Buerkle™ 88030609
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Achtung: Rollenlänge geändert!
Buerkle™ Transparente autoklavierbare Silikonschläuche sind mit Vorsicht zu verwenden, da sie sich nicht für starke Säuren und ätzende Lösungen eignen. Die Schläuche quellen in anorganischen Lösungsmitteln auf und reagieren größtenteils nicht mit ionisierenden Lösungsmitteln.
  • Transparent
  • Härte Shore A 55 ± 5
  • Temperatur -60 bis +180 °C
  • Autoklavierbar, Ethylenoxid
  • Geeignet für Lebensmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU Foodstuffs
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 1.5 mm
Zur Verwendung mit Foodstuff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Resistenzeigenschaften Alkalis-Resistant, Weak Acid-Resistant
Farbe Durchsichtig
Härte 55 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C