Learn More
Buerkle™ Autoklavierbare Silikonschläuche, transparent
Artikelnummer. 15812697 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Gesamtlänge (metrisch):
5 m
10 m
25 m
50 m
Packungsgröße:
1 Rollen
10 Meter
25 Meter
5 Meter
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
15812697 5 mm 50 m 25 Meter
15802697 12 mm 5 m 5 Meter
17260634 6 mm 25 m 1 Rollen
17210634 6 mm 5 m 1 Rollen
10453802 15 mm 5 m 5 Meter
17270634 9 mm 25 m 1 Rollen
10154922 16 mm 5 m 5 Meter
17220634 10 mm 5 m 1 Rollen
11901491 5 mm 10 m -
17280634 10 mm 25 m 1 Rollen
10775164 8 mm 10 m 10 Meter
17290634 12 mm 25 m 1 Rollen
10176322 9 mm 10 m 10 Meter
17200644 16 mm 25 m 1 Rollen
15842577 8 mm 50 m 25 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Achtung: Rollenlänge geändert!
Artikelnummer. 15812697 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 88810305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.51 €
    36.80 € / 25 Meter
    Sparen 13.71 €
    27% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Achtung: Rollenlänge geändert!
Autoklavierbarer transparenter Silikonschlauch – Sehr flexibler, transparenter Schlauch. Gute Beständigkeit gegen schwache Säuren und Basen.
  • Transparent
  • Temperatur -60 °°C bis +180 °°C
  • Autoklavierbar, Ethylenoxid
  • Geeignet für Lebensmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Gesamtlänge (metrisch) 50 m
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit Lebensmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Farbe Durchsichtig
Härte 60 (Shore A, ± 5)
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C
Produkttyp Schläuche