Beschreibung
- Transparent
- Temperatur -60 °°C bis +180 °°C
- Autoklavierbar, Ethylenoxid
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 m |
| Dicke (metrisch) | 1.5 mm |
| Zur Verwendung mit | Lebensmittel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -60 °C |
| Mehr anzeigen |