Learn More
Buerkle™ Autoklavierbare Silikonschläuche, transparent
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
25 m
5 m
50 m
Packungsgröße:
1 Rollen
10 Meter
25 Meter
5 Meter
Beschreibung
- Transparent
- Temperatur -60 °°C bis +180 °°C
- Autoklavierbar, Ethylenoxid
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
| Dicke (metrisch) | 2 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -60 °C |
| Farbe | Durchsichtig |
| Härte | 60 (Shore A, ± 5) |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 180 °C |