Beschreibung
- Transparent
- Temperatur -60 °°C bis +180 °°C
- Autoklavierbar, Ethylenoxid
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -60 °C |
| Farbe | Durchsichtig |
| Härte | 60 (Shore A, ± 5) |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 180 °C |