Beschreibung
- Transparent
- Temperatur -60 °°C bis +180 °°C
- Autoklavierbar, Ethylenoxid
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -60 °C |
| Farbe | Durchsichtig |
| Härte | 60 (Shore A, ± 5) |
| Maximaler Druck | -60 °C |
| Mehr anzeigen |