Learn More
Buerkle™ Autoklavierbare Silikonschläuche, transparent
Artikelnummer. 17270634 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
25 m
5 m
50 m
Packungsgröße:
1 Rollen
10 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
17270634 9 mm 25 m 1 Rollen
15802697 12 mm 5 m 5 Meter
17260634 6 mm 25 m 1 Rollen
15812697 5 mm 50 m 25 Meter
17210634 6 mm 5 m 1 Rollen
10453802 15 mm 5 m 5 Meter
10154922 16 mm 5 m 5 Meter
17220634 10 mm 5 m 1 Rollen
11901491 5 mm 10 m -
17280634 10 mm 25 m 1 Rollen
10775164 8 mm 10 m 10 Meter
17290634 12 mm 25 m 1 Rollen
10176322 9 mm 10 m 10 Meter
17200644 16 mm 25 m 1 Rollen
15842577 8 mm 50 m 25 Meter
15 options
Achtung: Rollenlänge geändert!
Artikelnummer. 17270634
Marke: Buerkle™ 88810609
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Achtung: Rollenlänge geändert!
Buerkle™ Transparente autoklavierbare Silikonschläuche sind mit Vorsicht zu verwenden, da sie sich nicht für starke Säuren und ätzende Lösungen eignen. Die Schläuche quellen in anorganischen Lösungsmitteln auf und reagieren größtenteils nicht mit ionisierenden Lösungsmitteln.
  • Transparent
  • Temperatur -60 °°C bis +180 °°C
  • Autoklavierbar, Ethylenoxid
  • Geeignet für Lebensmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Farbe Durchsichtig
Härte 60 (Shore A, ± 5)
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C