Få mere at vide
Få mere at vide
Buerkle™ Autoklavierbare Silikonschläuche, transparent
Shop alle Bürkle produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
25 m
5 m
50 m
Förpackningsstorlek
1 Rollen
10 Meter
25 Meter
5 Meter
Beskrivelse
- Transparent
- Temperatur -60 °°C bis +180 °°C
- Autoklavierbar, Ethylenoxid
- Geeignet für Lebensmittel
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -60 °C |
| Schlauchgröße | 8 mm ID x 12 mm AD |
| Gewicht (metrisch) | 0,3385 kg |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion