Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Stopper Tubing with Heat Seal Closure
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30308676 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
28 in. x 250 ft.
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30308676 28 in. x 250 ft. 250 Stück
1 options
Artikelnummer. 30308676
Marke: Keystone Cleanroom Products 028SBT
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tyvek™ Stopper Tubing will not rip or puncture. Includes heat-seal closure and double-welded factory seals.
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. Tyvek Tubing is also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Double Welded Factory Seals
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Heat seals closed
  • Tubing provides sizing flexibility
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Certificate of Conformance (COC)
Verschlusstyp Heat Seal
Farbe Clear, White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 28 in. x 250 ft.
Länge (angloamerikanisch) 250 ft.
Länge (metrisch) 76.2 m
Breite (angloamerikanisch) 28 in.
Breite (metrisch) 71.1 cm
Produkttyp Sterilization Reel