Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Breather Bag Tubing with Heat Seal Closure
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30308699 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 in. x 500 ft.
14 in. x 500 ft.
18 in. x 500 ft.
24 in. x 500 ft.
4 in. x 500 ft.
6 in. x 500 ft.
9 in. x 500 ft.
Packungsgröße:
500 Fuß
Artikelnummer. 30308699
Marke: Keystone Cleanroom Products 012TWBBT
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tyvek™ Breather Bag Tubing will not rip or puncture. Includes heat-seal closure.
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. Tyvek Tubing is also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Peelable Seals
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Heat seals closed
  • Tubing provides sizing flexibility
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Certificate of Conformance (COC)
Verschlusstyp Heat Seal
Farbe Clear, White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 12 in. x 500 ft.
Länge (angloamerikanisch) 500 ft.
Länge (metrisch) 152 m
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30.5 cm
Produkttyp Sterilization Reel