Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Breather Bags with Heat Seal Closure
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30308729 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
6 in.
8 in.
10 in.
12 in.
15 in.
17 in.
18 in.
20 in.
22 in.
24 in.
30 in.
Breite (angloamerikanisch):
3 in.
6 in.
8 in.
10 in.
12 in.
16 in.
18 in.
24 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
30308729 6 in. 3 in. 1000 Stück
30308672 8 in. 6 in. 500 Stück
30308715 12 in. 6 in. 500 Stück
30308660 10 in. 8 in. 500 Stück
30308733 15 in. 8 in. 500 Stück
30308668 20 in. 10 in. 500 Stück
30308741 30 in. 10 in. 500 Stück
30308730 12 in. 12 in. 500 Stück
30308725 17 in. 12 in. 500 Stück
30308675 18 in. 12 in. 500 Stück
30308681 24 in. 12 in. 500 Stück
30308717 17 in. 16 in. 500 Stück
30308719 22 in. 18 in. 500 Stück
30308718 18 in. 24 in. 500 Stück
30308690 24 in. 24 in. 500 Stück
30308663 30 in. 24 in. 250 Stück
16 options
Artikelnummer. 30308729
Marke: Keystone Cleanroom Products 00306TWBBSD
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
These Tyvek™ Breather Bags will not rip or puncture. Includes heat-seal closure.
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. Tyvek is also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Chevron Peel Opening
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Certificate of Conformance (COC)
Verschlusstyp Heat Seal
Farbe Clear, White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 3 x 6 in.
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 7.6 cm
Produkttyp Autoclave Bag