Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoklavierbar Tyvek™ Stopfenbeutel mit Heißsiegelverschluss
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products ProdukteBeschreibung
Der medizinische Grad 1073B Tyvek™ Das Material weist die höchsten mikrobiellen Barriereeigenschaften aller dampfsterilisationsgeeigneten Materialien auf. Diese Beutel sind auch kompatibel mit VHP Dekontaminationszyklen, die üblicherweise bei der Isolator-Technologie eingesetzt werden. Nimmt kein Wasser auf und adsorbiert es auch nicht.
- Hergestellt und verpackt in einem ISO zertifizierter Reinraum
- Doppelt verschweißte Werkssiegel
- Autoklavierbar bis 125 °C
- Reiß- und durchstechfest
- Hydrophob
- Fusselfrei
- Heißsiegel verschlossen
- Integrierter Dampfsterilisationsindikator
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | Heißversiegelung |
| Farbe | Klar, Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampf, Ethylenoxid, Gammastrahlung oder VHP Sterilisation |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Nicht steril |
| Latexfrei | Ja |
| Abmessungen (L x B) | 22 x 16 in. |
| Mehr anzeigen |