Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Stopper Bags with Heat Seal Closure
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30308706 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
48 in.
Packungsgröße:
125 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) unitSize
30308706 48 in. 125 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30308706 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. 2848SBSD
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
These Tyvek™ Stopper Bags will not rip or puncture. Includes heat seal closure and double-welded factory seals.
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. These pouches are also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Double Welded Factory Seals
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Heat seals closed
  • Integrated steam sterilization indicator
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Certificate of Conformance (COC)
Verschlusstyp Heat Seal
Farbe Clear, White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 28 x 48 in.
Länge (angloamerikanisch) 48 in.
Breite (angloamerikanisch) 28 in.
Produkttyp Autoclave Bag
Länge (metrisch) 121.9 cm
Breite (metrisch) 71.1 cm