Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoklavierbar Tyvek™ Stopfenbeutel mit Heißsiegelverschluss
Artikelnummer. 17811721 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
17811721 12 in. 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17811721 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. 1212SBSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2245.00 €
    1794.00 € / 500 Stück
    Sparen 451.00 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Tyvek™ Stopper Bags reißen oder durchstechen nicht. Beinhaltet Heißsiegelverschluss und doppelt verschweißte Werkssiegel.
Der medizinische Grad 1073B Tyvek™ Das Material weist die höchsten mikrobiellen Barriereeigenschaften aller dampfsterilisationsgeeigneten Materialien auf. Diese Beutel sind auch kompatibel mit VHP Dekontaminationszyklen, die üblicherweise bei der Isolator-Technologie eingesetzt werden. Nimmt kein Wasser auf und adsorbiert es auch nicht.
  • Hergestellt und verpackt in einem ISO zertifizierter Reinraum
  • Doppelt verschweißte Werkssiegel
  • Autoklavierbar bis 125 °C
  • Reiß- und durchstechfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
  • Heißsiegel verschlossen
  • Integrierter Dampfsterilisationsindikator
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Heißversiegelung
Farbe Klar, Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampf, Ethylenoxid, Gammastrahlung oder VHP Sterilisation
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmaceutical Equipment
Enthält Steam Indicator Dot
Material Tyvek
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Menge 500 Pk.
Sterilisationsmethode Steam
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Produkttyp Autoklavierbeutel
Länge (metrisch) 30.5 cm
Breite (metrisch) 30.5 cm