Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Stopper Bags with Heat Seal Closure
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17821721 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
14 in.
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) unitSize
17821721 14 in. 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17821721 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. 1414SBSD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These Tyvek™ Stopper Bags will not rip or puncture. Includes heat seal closure and double-welded factory seals.
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. These pouches are also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Double Welded Factory Seals
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Heat seals closed
  • Integrated steam sterilization indicator
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Certificate of Conformance (COC)
Verschlusstyp Heat Seal
Farbe Clear, White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmaceutical Equipment
Enthält Steam Indicator Dot
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Menge 500 Pk.
Sterilisationsmethode Steam
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 14 x 14 in.
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Produkttyp Autoclave Bag
Länge (metrisch) 35.6 cm
Breite (metrisch) 35.6 cm