Learn More
Microspec™ Autoklavenbeutel
Artikelnummer. 15712135
Click to view available options
Länge (metrisch):
302 mm
632 mm
633 mm
Außenverpackung:
Beutel
EcoPak
Menge:
200
1200
1500
Packungsgröße:
1500 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15712135
Marke: Microspec™ G5
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für die Entsorgung von kontaminierten Abfällen in Autoklaven oder Verbrennungsanlagen.
  • Durchsichtige Beutel mit blauer Kennzeichnung für biologische Gefahrenstoffe für eine sichere Entsorgung
  • Aus starkem Polypropylen
  • Geeignet für wiederholtes Autoklavieren
  • Starke Seitennähte für den sicheren Halt von Gegenständen
  • Beschriftungsfeld vorne
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Transparenter, blauer Druck
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 50 μm
Filmbeschreibung Polypropylen
Anzahl pro Karton 200
Außenverpackung Beutel
Menge 200
Größe Klein
Dicke (angloamerikanisch) 2 mil
Länge (metrisch) 302 mm
Breite (angloamerikanisch) 11.89 Zoll
Breite (metrisch) 302 mm
Höhe (metrisch) 608 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 2.952 lbs.
Gewicht (metrisch) 2.705 kg
Produkttyp Autoklavierbeutel