Beschreibung
- Flaschen, die aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3 geformt wurden und hervorragende thermische und chemische Beständigkeit bieten.
- Minimiertes Sterilitätsrisiko, verhindert Kontamination durch Minimierung manueller Eingriffe.
- Verbesserte Benutzersicherheit reduziert das Risiko des Bedieners, indem manuelle Schließungsschritte während der Handhabung nach dem Autoklaven entfernt werden.
- Einfache Identifikation, Etiketten und farbcodierte Flaschenetiketten sorgen für eine klare, organisierte Identifikation im Labor.
- Optimierter Platz und Ergonomie, schlankes Design und ergonomische Griffzonen verbessern die Raumnutzung und den Fahrkomfort (nur 500- und 100-ml-Flaschen).
- Zeiteffizienz eliminiert manuelles Anziehen der Kappen, spart Zeit und verbessert die Effizienz der Autoklaven.
- Optimierte Bestellung und Lagerhaltung, verfügbar in abgestimmten Mengen für einfachere Bestellungen und Lagerverwaltung.
- Speziell entwickelter Flaschenhals passt auf die selbstentlüftende Autoklavenkappe für eine sichere Sterilisation.
- Push-on-Naturgummikappe für einfaches, sicheres und leichtes Abdichten.
- Autoklavierbar bei 121 °C für eine zuverlässige Dampfsterilisation, wobei die DURAN™ Dichtungskappe bis zu fünf Sterilisationszyklen wiederverwendbar ist.
Bitte beachten Sie:
- 500 ml und 1000 ml Autoklavenflaschen und Push-on-Deckel werden als 4 Flaschen und 4 Verschlüsse verkauft. 2000 ml Autoklavflasche und Push-on-Deckel werden als 1 Flasche und 4 Deckel verkauft.
- Glas Typ I gemäß den Anforderungen des aktuellen US-Arzneibuchs USP - 660 - Behälter - Glas.
Zertifizierung:
- Glas Typ I gemäß den Anforderungen der aktuellen US-Pharmakopoee: USP <660 > Behälter – Glas.
- Glastyp I gemäß den Anforderungen des aktuellen Europäischen Arzneibuchs EP (3.2.1) Glasbehälter für pharmazeutische Anwendungen.
- Glas Typ I gemäß den Anforderungen des aktuellen Japanischen Arzneibuchs JP < 7.01 > Test für Glasbehälter für Injektionen.
- Die Kalibrierergebnisse von volumetrischen Geräten mit diesem Zertifikat beziehen sich auf genau eine Kalibriercharge.
- Dieses Batch-Zertifikat bestätigt, dass die ASTM Klasse-A-Fehlerlimits der USP erfüllt sind. Das Zertifikat erfasst den Mittelwert, die Standardabweichung der Charge und das Ausgabedatum.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 33,8 oz. |
| Reinigung | Laborwaschmaschinen-kompatibel |
| Farbe | Klar |
| Abmessungen (L x B x H) | 93 x 93 x 251 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 32.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampf-/Autoklav-Sterilisation von Wasser und Medien; Speicherung steriler Flüssigkeiten und Medien |
| Enthält | Flaschen und Verschlussdeckel |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 255 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Mehr anzeigen |