Learn More
DURAN™ Autoklavflasche
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31772839 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
31772839 500 mL 4 Stück
31772838 1000 mL 4 Stück
31772840 2000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31772839 Lieferant DURAN™ Lieferanten-Nr. 219944456
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoklavflaschen- und Aufschiebverschlusssystem für sichere, effiziente Dampfsterilisation von flüssigem Medien.
  • Flaschen, die aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3 geformt wurden und hervorragende thermische und chemische Beständigkeit bieten.
  • Minimiertes Sterilitätsrisiko, verhindert Kontamination durch Minimierung manueller Eingriffe.
  • Verbesserte Benutzersicherheit reduziert das Risiko des Bedieners, indem manuelle Schließungsschritte während der Handhabung nach dem Autoklaven entfernt werden.
  • Einfache Identifikation, Etiketten und farbcodierte Flaschenetiketten sorgen für eine klare, organisierte Identifikation im Labor.
  • Optimierter Platz und Ergonomie, schlankes Design und ergonomische Griffzonen verbessern die Raumnutzung und den Fahrkomfort (nur 500- und 100-ml-Flaschen).
  • Zeiteffizienz eliminiert manuelles Anziehen der Kappen, spart Zeit und verbessert die Effizienz der Autoklaven.
  • Optimierte Bestellung und Lagerhaltung, verfügbar in abgestimmten Mengen für einfachere Bestellungen und Lagerverwaltung.
  • Speziell entwickelter Flaschenhals passt auf die selbstentlüftende Autoklavenkappe für eine sichere Sterilisation.
  • Push-on-Naturgummikappe für einfaches, sicheres und leichtes Abdichten.
  • Autoklavierbar bei 121 °C für eine zuverlässige Dampfsterilisation, wobei die DURAN™ Dichtungskappe bis zu fünf Sterilisationszyklen wiederverwendbar ist.
Bitte beachten Sie:
  • 500 ml und 1000 ml Autoklavenflaschen und Push-on-Deckel werden als 4 Flaschen und 4 Verschlüsse verkauft. 2000 ml Autoklavflasche und Push-on-Deckel werden als 1 Flasche und 4 Deckel verkauft.
  • Glas Typ I gemäß den Anforderungen des aktuellen US-Arzneibuchs USP - 660 - Behälter - Glas.
Zertifizierung:
  • Glas Typ I gemäß den Anforderungen der aktuellen US-Pharmakopoee: USP <660 > Behälter – Glas.
  • Glastyp I gemäß den Anforderungen des aktuellen Europäischen Arzneibuchs EP (3.2.1) Glasbehälter für pharmazeutische Anwendungen.
  • Glas Typ I gemäß den Anforderungen des aktuellen Japanischen Arzneibuchs JP < 7.01 > Test für Glasbehälter für Injektionen.
  • Die Kalibrierergebnisse von volumetrischen Geräten mit diesem Zertifikat beziehen sich auf genau eine Kalibriercharge.
  • Dieses Batch-Zertifikat bestätigt, dass die ASTM Klasse-A-Fehlerlimits der USP erfüllt sind. Das Zertifikat erfasst den Mittelwert, die Standardabweichung der Charge und das Ausgabedatum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Reinigung Laborwaschmaschinen-kompatibel
Farbe Klar
Abmessungen (L x B x H) 78 x 78 x 191 mm
Innendurchmesser (metrisch) 32.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampf-/Autoklav-Sterilisation von Wasser und Medien; Speicherung steriler Flüssigkeiten und Medien
Enthält Flaschen und Verschlussdeckel
Höhe (metrisch) mit Verschluss 196 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Anzahl pro Karton 4
Verpackung Faserplatte
Menge 4 Flaschen und 4 Verschlussdeckel
Sterilität Nicht steril
Gewicht (metrisch) 388 g
Verschlussfarbe Grün
Graduierungen 100 bis 500 ml
Halsausführung Konische Crimp
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 3585
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Höhe (metrisch) 191 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussmaterial Naturkautschuk
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 78 mm
Verschlusstyp Dichtungsverschluss