Beschreibung
Confirms a completed sterilisation cycle in both gravity discharge and vacuum autoclaves. DuPont™ Micronova™ Autoclave Indicator Tape adheres on contact and stays in place through live steam pressure. After use, the tape removes quickly and completely, leaving minimal residue or staining.
- Grüne Indikatorlinien auf natürlichem Hintergrund, Farbwechsel zu schwarz, wenn der entsprechende Dampfdruck und die entsprechende Temperatur erreicht wurde.
- Eindeutig gedruckte Linien können nicht abgerieben werden und kontaminieren keine Instrumente.
- Gesättigte Krepppapierrückseite
- Synthetisches Polyisopren-Klebemittel
- Bleifreier Indikator aus Tinte
- Standard-Sterilisationszyklus (Mit Vorvakuumzyklus): 121°C (250 °F) für 20 Minuten, 132 ° bis 134 °C (270 bis 274 °F) für 4 Minuten
- 25 mm x 55 m Länge, auf einem Kunststoffkern aufgewickelt.
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Polyisoprene, Synthetic |
| Farbe | Naturfarben, Grün, Schwarz |
| Format | Tape |
| Material | Crepe Paper |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gravity discharge and vacuum autoclaves |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B) | 55 cm x 25.4 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.16 in. |
| Länge (metrisch) | 55 mm |
| Mehr anzeigen |