Learn More
Steris™ 50 m gelbbraunes Klebeband
Artikelnummer. 15681934
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 m x 24 mm
Packungsgröße:
50 Meter
Artikelnummer. 15681934
Marke: Steris™ 0161
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ändert die Farbe bei Kontakt mit dem spezifischen Sterilisationsmittel. Ecolab™ Das Autoklav-Indikatorband zeigt die Exposition gegenüber dem Sterilisationsprozess an, ohne dass Packungen geöffnet oder Aufzeichnungen überprüft werden müssen.
  • Gelbbraune Farbe
  • Breite: 24 mm 
  • Länge: 50 m-Rolle
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 50 m x 24 mm