Learn More
Micronova™ Bleifreies Reinraum-Autoklavierband
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
Das Microonova bleifreie Autoklavier-Indikatorband ist ein einfach zu handhabendes, gesättigtes Krepppapierband mit synthetischem Polyisopren-Klebstoff und grünen Indikatorlinien, die sich bei Erreichen des richtigen Dampfdrucks und der richtigen Temperatur in Schwarz ändern.
- Bleifreie Tintenstriche, können nicht abgerieben werden
- Haftet am Kontaktpunkt und bleibt durch Frischdampfdruck an seinem Platz
- Für die Verwendung in Schwerkraftentladung und Vakuumautoklaven
- Die aufgedruckten Striche können nicht abgerieben werden und keine Instrumente verschmutzen
- Entfernt schnell und einfach
- Einfach zu handhaben, latexfrei
- Aufgewickelt auf einem 3 in. Kunststoffkern für den Einsatz im Reinraum
- Zertifikate: RoHS-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Synthetic |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Paper |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Indikatorband für Dampfsterilisationszyklen. |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 60 °F bis 80 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 16 °C bis 27 °C |
| Dimensions (LxW) | 58,9 x 50,8 mm (60 yd x 2 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 60 yd. |
| Mehr anzeigen |