Learn More
Texwipe™ Autoklavenetiketten, leer, rund, selbstklebend
Artikelnummer. 31359694 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1,5 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch)
31359694 1,5 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31359694 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX515A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    696.00 €
    484.92 € / 2000 Stück
    Sparen 211.08 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 07-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Strapazierfähiges, mattes Etikett mit starkem Klebstoff, das dafür sorgt, dass die Daten auch bei wiederholten Autoklavierzyklen klar und unversehrt bleiben.
  • Hergestellt aus Hochleistungsmaterialien Teslin™ Material für Reinraum- und Sterilisationskennzeichnung.
  • Kompatibel mit den meisten herkömmlichen Tinten für flexible Druckmöglichkeiten.
  • Verhindert Verschmieren, Verblassen oder Datenverlust auch bei Hochtemperatur-Autoklavierung.
  • Die matte Oberfläche gewährleistet klare, gut lesbare Ausdrucke und optimale Tintenhaftung.
  • Permanenter Klebstoff sorgt für eine starke und zuverlässige Verbindung auf verschiedenen Reinraumoberflächen.
  • Ideal für die Etikettierung in Labor-, Pharma- und Sterilproduktionsbereichen.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Teslin
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Form Rund
Abmessungen (L x B) 1,5 x 1,5 in. (3,8 x 3,8 cm)
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 3.8 cm