Learn More
Systec™ Autoklavwanne, Edelstahl
Artikelnummer. 10289964
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
495 x 368 x 300 mm
696 x 318 x 219 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
10289964 696 x 318 x 219 mm 1 Stück
10474423 495 x 368 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289964 Lieferant Systec™ Lieferanten-Nr. 5075
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Die Systec™ Autoklav-Wanne aus Edelstahl ist langlebig und für die Abfallsterilisation geeignet.
  • Für die Sterilisation von Abfällen.
  • Verschiedene Größen und Beladungskapazitäten erhältlich.
Spezifikation
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 696 x 318 x 219 mm