Learn More
JP Selecta™ MED 20 Vertikaler Autoklav
Artikelnummer. 11976019
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11976019 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11976019 Lieferant JP Selecta™ Lieferanten-Nr. 4001757
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zur Sterilisation verwendet. JP Selecta™ Der MED 20 Vertical Autoklave hat eine äußere Hülle und Decke aus Edelstahl.
  • Hergestellt aus AISI 304 Edelstahl
  • Edelstahlkammer und Deckel, mit einfacher Öffnung
  • Incoloy spezielles Edelstahlheizelement, das eine lange Lebensdauer, niedrige Korrosion und hohe Temperaturbeständigkeit bietet
  • Automatische atmosphärische Reinigung
  • Sicherheitsvorrichtung, um das Öffnen des Deckels zu verhindern
  • Hauptschalter starten
  • Heckteil: Netzquelle, zwei Sicherungsträger, Sicherheitsthermostat
  • Seitenteil: Abflussauslass, Dampf- und entwässerungsselektives Ventil
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 380 mm
Kapazität (metrisch) 20 l
Außenhöhe (metrisch) 410 mm
Modell MED 20
Produkttyp Autoklav, vertikal
Temperatur (metrisch) 121 bis 134 °C
Gewicht (metrisch) 41 kg
Elektrische Anforderungen 2500 w
Nettogewicht (metrisch) 41 kg
Menge Je 1
Wirkleistung 2500 w
Außenbreite (metrisch) 380 mm