Learn More
JP Selecta™ Micro 8 Desktop-Autoklav
Artikelnummer. 12128670
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
12128670 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12128670 Lieferant JP Selecta™ Lieferanten-Nr. 4001745
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wirtschaftlicher, halbautomatischer, Desktop-Autoklave. JP Selecta™ Der Micro 8 Desktop Autoklave ist mit einem AISI 304 Edelstahl-Außengehäuse und einer Decke konstruiert.
  • AISI 304 Edelstahl-Außengehäuse und -decke.
  • Edelstahlkammer und leicht öffnender Deckel.
  • INCOLOY spezielles Edelstahlheizelement für eine lange Lebensdauer, niedrige Korrosion und hohe Temperaturbeständigkeit.
  • Manuelle Luftaussaugung beim Start.
  • Sicherheitsvorrichtung, um das Öffnen des Deckels zu verhindern.
  • Hauptschalter wird gestartet.
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 380 mm
Kapazität (metrisch) 8 l
Außenhöhe (metrisch) 150 mm
Produkttyp Autoklavieren
Gewicht (metrisch) 13 kg
Nettogewicht (metrisch) 13 kg
Menge Je 1
Wirkleistung 1000 w
Außenbreite (metrisch) 380 mm