Learn More
SI Analytics™ Ventil mit Außengewinde TZ 3000
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
TitroLine Alpha Plus, TitroLine KF und TITRONIC 110 Plus
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für austauschbare Module TA 05 plus bis TA 50 plus und WA 05 bis WA 50
- Geeignet für TitroLine™ Easy und 5000, TitroLine™ KF, Titronic™ Universal, Basic und 300
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Automatisches 3-Wege-Ventil |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TitroLine Alpha Plus, TitroLine KF und TITRONIC 110 Plus |