Learn More
Biochrom Automatic 8-Cell Changer
Artikelnummer. 11364033 Alle ansehen Harvard Bioscience Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Ambient Multi-cell Holder
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
11364033 Ambient Multi-cell Holder 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11364033 Lieferant Biochrom Lieferanten-Nr. 80710008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 €
    1356.93 € / 1 Stück
    Sparen 178.07 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Automatischer linearer Zellenwechsler mit 8-Positionen-Mehrzellenhalter für Umgebungsbedingungen. Zur Verwendung mit Ultrospec 7000/8000/9000 Spektralphotometer.
  • Automatischer linearer Zellenwechsler mit 8-Positionen-Mehrzellenhalter für Umgebungsbedingungen
  • Geeignet für Küvetten mit einer Schichtdicke von 10 mm
  • Beinhaltet einen 10-mm-Einzelzellenhalter für den Referenzstrahl
  • Einfach zu installieren
  • Zur Verwendung mit Ultrospec 7000/8000/9000 Spektralphotometer
Spezifikation
Kompatibilität Ultrospec 7000/8000/9000 Spektralphotometer
Typ Ambient Multi-cell Holder
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Schichtdicke 10 mm
Form Rechteckig