Learn More
Bochem™ Büretten u.Thermometerklemme, 'AUTOMATIK', mit Muffe, D=0-25 mm, verchromt
Click to view available options
:
Durchmesser:25mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Verchromt |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Typ | Bürettenklammer |
| Durchmesser (metrisch) Stange | 0 bis 25 mm |