Learn More
Hirschmann™ Titrierapparat nach Pellet 50:0,1 ml PTFE-Spindelhahn, blau grad. ohne Flasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Pellet, Schellbach, kurze Linie
- Ohne Zwischen-Absperrhahn
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Glas |
| Graduierungen | 0.1 ml |
| Umfang | Blau |
| Sperrhahn | lateral |
| Material des Sperrhahns | PTFE |
| Typ | Automatische Titrationsbürette |
| Class | Klasse B |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 385 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto