Learn More
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
Artikelnummer. 17577966
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Nachfüllpackung
Rack, 96
Packungsgröße:
3840 Stück
4800 Stück
Artikelnummer. 17577966
Marke: Labcon™ 80206950289
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These automation pipette tips for Biomek™ Instruments Workstations are available in Xpress refills or racks.
  • Pipettenspitzen für automatisierte Arbeitsstationen
  • Passend für Biomek™ Instruments Pipetten
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Magentafarbene
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Gestellfarbe Durchsichtig
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 52,1 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
Format Rack, 96
Menge 960 Spitzen/Packung, 5 Packungen/Karton
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Automated Pipette System
Skala Nein
Produktlinie APT
Material Polypropylenharz