Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Agilent™ Bravo™ sowie VPrep™ Automatisierte Liquid Handling-Plattformen mit 384-Kanal-Pipettenspitzenkopf für den Einmalgebrauch
Artikelnummer. 12924127
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μ l
30 μl
50 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
19200 Stück
Artikelnummer. 12924127
Marke: Thermo Scientific™ 948261
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Steigern Sie die Pipettierleistung mit diesen Automationsspitzen für automatisierte Liquid-Handling-Plattformen, die nicht steril, steril oder steril mit Filter erhältlich sind.
Thermo Scientific™ Spitzen für Agilent™ Bravo™ und VPrep™ Automatische Liquid Handling-Plattformen werden einem strengen 15-stufigen Qualitätskontrollprogramm zur Gewährleistung einheitlicher Leistung unterzogen und steigern so die Pipettierleistung. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Spitzen werden an den Workstations validiert, für die sie vorgesehen sind und sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
Merkmale:
  • Steril erhältlich.
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Workstations, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 50 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Format Racks
Spitzenform Automation
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent/Velocity VPrep, Agilent Bravo
Produktlinie Agilent Bravo, VPrep
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.