Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für BioTek™ Pipettiersysteme
Beschreibung
Zuverlässigeres Pipettieren mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für BioTek™ Pipettiersysteme, die eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle durchlaufen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Pipettenspitzen werden an den Workstations, für die sie vorgesehen sind, validiert, und die sterilen Pipettenspitzen sind nachweislich frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxin, Bioburden und Pyrogen.
- Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 150 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Geringe Retention |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BioTek Pipetting System |
| Produktlinie | BioTek |