Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
Artikelnummer. 10141571
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
10 μ l
20 μl
50 μl
50 μ l
175 μl
200 μl
1000 μ l
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Automation
Automatisierung
Leitfähig
Leitfähig, Wide Bore
Menge:
96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
960 Spitzen
960 Spitzen
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität Spitzenform Menge Packungsgröße
10141571 175 μl Steril Automatisierung 960 Spitzen 960 Stück
10181471 10 μ l Steril Automatisierung 960 Spitzen 960 Stück
10338890 20 μl Steril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10013660 20 μl Unsteril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10623482 20 μl Unsteril Leitfähig 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case 4800 Stück
10461093 20 μl Steril Automatisierung 960 Spitzen 960 Stück
10000481 20 μl Unsteril Automation 960 Spitzen 960 Stück
10697831 50 μl Steril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10020491 50 μl Steril Automatisierung 960 Spitzen 960 Stück
10115430 50 μl Steril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10740981 50 μl Unsteril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10633482 50 μl Unsteril Leitfähig 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case 4800 Stück
10663242 50 μl Steril Automatisierung 960 Spitzen 960 Stück
10673242 50 μ l Unsteril Automation 960 Spitzen 960 Stück
10125430 175 μl Steril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10562162 175 μl Steril Leitfähig, Wide Bore 960 Spitzen 960 Stück
11510145 175 μl Unsteril Leitfähig 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case 4800 Stück
10439970 200 μl Steril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10561972 200 μl Steril Leitfähig, Wide Bore 960 Spitzen 960 Stück
10648221 200 μl Unsteril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10772563 200 μl Unsteril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10102821 200 μl Unsteril Leitfähig 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case 4800 Stück
10060511 200 μl Steril Automatisierung 960 Spitzen 960 Stück
10759221 200 μl Unsteril Automation 960 Spitzen 960 Stück
10658221 1000 μ l Steril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10702953 1000 μ l Steril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
16446939 1000 μ l Unsteril Leitfähig 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case 4800 Stück
10345981 1000 μ l Steril Automatisierung 960 Spitzen 960 Stück
10658411 1000 μ l Steril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10231482 1000 μ l Steril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10348980 1000 μ l Unsteril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10572162 1000 μ l Unsteril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
10565051 1000 μ l Unsteril Leitfähig 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case 4800 Stück
10306031 1000 μ l Unsteril Automatisierung 960 Spitzen 960 Stück
10729601 1000 μ l Unsteril Automation 960 Spitzen 960 Stück
10073620 10 μl Steril Leitfähig 960 Spitzen 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Artikelnummer. 10141571 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 903021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.96 €
    162.00 € / 960 Stück
    Sparen 17.96 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Profitieren Sie von Thermo Scientific™ Sterile Automation Spitzen für Tecan™ Liquid Handling-Plattformen. Zuverlässigeres Pipettieren durch passgenaue Spitzen und geringe Variationskoeffizienten (%VK)
Zuverlässigeres und genaues Pipettieren mit den Thermo Scientific™ sterilen Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen, eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle durchlaufen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten.
  • Erhältlich in der Standardausführung sowie mit Filter und/oder Flüssigkeitserkennung
  • Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Vollständig leitend für eine bessere Pipettierleistung
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 175 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Gestellfarbe Red
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 und ISO 13485
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Automatisierung
Verpackung Nachfülleinsatz, 96 Spitzen/Einsatz, 10 Einsätze/Packung
Menge 960 Spitzen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tecan Systems with LiHa Head
Produktlinie Tecan
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig